5-Methyl-5-phenylhydantoin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
177680050 177680250
ACRO177680050EA 635 NOK
ACRO177680050 ACRO177680250
5-Methyl-5-phenylhydantoin 99%
5-Methyl-5-phenylhydantoin
CAS No.: 6843-49-8
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,202 g/mol
Smeltepunkt: 199…201 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005265
CAS-nummer: 6843-49-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 201 °C
GC ≥96.0 %