PTFE
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Polytetrafluoroethylene, Teflon
178930050 178931000 178932500
ACRO178930050EA 350 NOK
ACRO178930050 ACRO178931000 ACRO178932500
PTFE
PTFE
CAS No.: 9002-84-0
Formel: (CF₂CF₂)n
Kokepunkt: >400 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 327 °C
Tetthet: 2 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00084455
CAS-nummer: 9002-84-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.25 %
Specific optical rotation -33° to -37° (20°C, 589 nm) (1 % in water)