2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
179480100 179480500
ACRO179480100EA 3075 NOK
ACRO179480100 ACRO179480500
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Kokepunkt: 58…60 °C (16 mmHg)
Tetthet: 0,884 g/cm³
Flash punkt: 56 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003178
CAS-nummer: 26116-12-1
FN: 2734
ADR: 8,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4675 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥97.5 %