4-O-Methyldopamine hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
187740500 187745000
ACRO187740500EA 1275 NOK
ACRO187740500 ACRO187745000
4-O-Methyldopamine hydrochloride 98%
4-O-Methyldopamine hydrochloride
CAS No.: 645-33-0
Formel: C₉H₁₄ClNO₂
Smeltepunkt: 207…211 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012896
CAS-nummer: 645-33-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 211 °C
HPLC ≥97.5 %