Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt, Sodium 3-methyl-2-oxobutanoate
189720050 189720250 189720010
ACRO189720050EA 3400 NOK
ACRO189720050 ACRO189720250 ACRO189720010
Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate 98+%
Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate
CAS No.: 3715-29-5
Formel: C₅H₇NaO₃
MW: 138,098 g/mol
Smeltepunkt: 227…231 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002581
CAS-nummer: 3715-29-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 231 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %
HPLC ≥97.5 %