Ponceau Xylidine, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: CI 16150
190260250 190261000
ACRO190260250EA 1300 NOK
ACRO190260250 ACRO190261000
Ponceau Xylidine, ren
Ponceau Xylidine
CAS No.: 3761-53-3
Formel: C₁₈H₁₆N₂O₇S₂
MW: 480,42 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003897
CAS-nummer: 3761-53-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies