Palladium 0,5%, on 1/8-inch alumina pellets
Leverandør: Thermo Scientific
195080500 195082500 195080010
ACRO195080500EA 2200 NOK
ACRO195080500 ACRO195082500 ACRO195080010
Palladium 0,5%, on 1/8-inch alumina pellets
Palladium
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Kokepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1555 °C
Tetthet: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey Pellets
Assay 0.5 % (Pd)
Loss on drying 1 % (typically)
Additional info loss on abrasion: 3.5%