Osmiumsyre 2,5% (w/w) in tert-butanol stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
197450050 197450010 197450250
ACRO197450050EA 2275 NOK
ACRO197450050 ACRO197450010 ACRO197450250
Osmiumsyre 2,5% (w/w) in tert-butanol stabilised
Osmiumsyre
Formel: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Flash punkt: 4 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011150
CAS-nummer: 20816-12-0
FN: 1992
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Fused mass or solution
Stabilizer tert-Butyl hydroperoxide
Strength ≥2.5 wt%