Pararosaniline base
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tris(4-aminophenyl)methanol, Paramagenta, p-Rosaniline, Parafuchsin, Pararosaniline base
201550100 201550500
ACRO201550100EA 915 NOK
ACRO201550100 ACRO201550500
Pararosaniline base
Pararosaniline
CAS No.: 467-62-9
Formel: C₁₉H₁₉N₃O
MW: 305,38 g/mol
Smeltepunkt: 205 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036222
CAS-nummer: 467-62-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies