Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate
203800050 203800250
ACRO203800050EA 870 NOK
ACRO203800050 ACRO203800250
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Kokepunkt: 62 °C (11 mmHg)
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: 43 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009122
CAS-nummer: 20201-24-5
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %