Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Tris(2,2'-bipyridyl)dichlororuthenium(II), Dichlorotris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II), Tris(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate, Tris(2,2-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
208750010 208750050
ACRO208750010EA 2250 NOK
ACRO208750010 ACRO208750050
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
CAS No.: 50525-27-4
Formel: C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru
MW: 748,62 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149670
CAS-nummer: 50525-27-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %