2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Metronidazole
210341000 210340050 210345000
ACRO210341000EA 5675 NOK
ACRO210341000 ACRO210340050 ACRO210345000
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
CAS No.: 443-48-1
Formel: C₆H₉N₃O₃
MW: 171,16 g/mol
Smeltepunkt: 159…163 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009750
CAS-nummer: 443-48-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %