Solvent Blue 38, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Direct Blue 86, C.I. 74180, Luxol® Fast Blue MBSN
212170250 212171000
ACRO212170250EA 1075 NOK
ACRO212170250 ACRO212171000
Solvent Blue 38, ren
Solvent Blue 38
CAS No.: 1328-51-4
Formel: C32H12CuN8Na2O6S2
MW: 778,15 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00071424
CAS-nummer: 1328-51-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies