Stains-all 97%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1,2-d]thiazolium bromide, 3,3′-Diethyl-9-methyl-4,5,4′,5′-dibenzothiacarbocyanine
213510010 213510050 213512500
ACRO213510010EA 1550 NOK
ACRO213510010 ACRO213510050 ACRO213512500
Stains-all 97%, ren
Stains-all
CAS No.: 7423-31-6
Formel: C₃₀H₂₇BrN₂S₂
MW: 559,584 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078788
CAS-nummer: 7423-31-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark grey to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TLC ≥96.0 %