4-Amino-2-mercaptopyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Aminopyrimidine-2-thiol, 4-Amino-2-sulphanylpyrimidine
214770010 214770050
ACRO214770010EA 790 NOK
ACRO214770010 ACRO214770050
4-Amino-2-mercaptopyrimidine 97%
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Formel: C₄H₅N₃S
MW: 127,1676 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006075
CAS-nummer: 333-49-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %