Indigotrisulphonic acid potassium salt
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
215170010 215170050 215170250
ACRO215170010EA 690 NOK
ACRO215170010 ACRO215170050 ACRO215170250
Indigotrisulphonic acid potassium salt
Indigotrisulphonic acid potassium salt
CAS No.: 67627-18-3
Formel: C₁₆H₇K₃N₂O₁₁S₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013160
CAS-nummer: 67627-18-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Molar extinction coefficient ≥ 17000 (250 - 256 nm)