2-Dimethylaminoethyl methacrylate 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
215840010 215842500 215840051
ACRO215840010EA 2200 NOK
ACRO215840010 ACRO215842500 ACRO215840051
2-Dimethylaminoethyl methacrylate 99% stabilised
2-Dimethylaminoethyl methacrylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Smeltepunkt: –50 °C
Flash punkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008589
CAS-nummer: 2867-47-2
FN: 2522
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 750 to 2000 ppm MEHQ