6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
218940050 218940250 218940010
ACRO218940050EA 2975 NOK
ACRO218940050 ACRO218940250 ACRO218940010
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid
CAS No.: 53188-07-1
Formel: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,29 g/mol
Smeltepunkt: 187…194 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006846
CAS-nummer: 53188-07-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 194 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %