1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-(Mesitylsulphonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
221310010 221310050
ACRO221310010EA 1825 NOK
ACRO221310010 ACRO221310050
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole 98%
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Appearance: White to yellow Powder or crystals
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₄S
MW: 296,301 g/mol
Smeltepunkt: 132…134 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00009754
CAS-nummer: 74257-00-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 139 °C
HPLC ≥97.5 %