2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,4-Dichlorophenethyl Alcohol
350770050 350770010
ACRO350770050EA 1900 NOK
ACRO350770050 ACRO350770010
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,05 g/mol
Kokepunkt: 165 °C (14 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00800673
CAS-nummer: 35364-79-5
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %