2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
367130010 367130050
ACRO367130010EA 605 NOK
ACRO367130010 ACRO367130050
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Appearance: Yellow Crystalline powder and/or chunks
Formel: C₈H₁₂N₄
MW: 164,212 g/mol
Kokepunkt: 105…108 °C (,5mbar)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040766
CAS-nummer: 34803-68-4
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %