Diglycidyl ether 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
383130050 383130010
ACRO383130050EA 3400 NOK
ACRO383130050 ACRO383130010
Diglycidyl ether 95%
Diglycidyl ether
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formel: C₆H₁₀O₃
Kokepunkt: 260 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,12 g/cm³
Flash punkt: 64 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00080479
CAS-nummer: 2238-07-5
FN: 2922
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %