Kalium-tert-butanolat 20% (w/w) in THF, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
364990500 364992500
ACRO364990500EA 1875 NOK
ACRO364990500 ACRO364992500
Kalium-tert-butanolat 20% (w/w) in THF, ren
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
MW: 112,21 g/mol
Tetthet: 0,929 g/cm³
Flash punkt: –21 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012162
CAS-nummer: 865-47-4
FN: 2920
ADR: 8,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 19 to 21 % (Acidimetric)