Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
367630010 367630050 367630250
ACRO367630010EA 2650 NOK
ACRO367630010 ACRO367630050 ACRO367630250
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formel: C₅H₇BrO₂
MW: 179,01 g/mol
Kokepunkt: 35…37 °C (13 mmHg)
Tetthet: 1,489 g/cm³
Flash punkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011697
CAS-nummer: 4224-69-5
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %