Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
368350010 368350050
ACRO368350010EA 740 NOK
ACRO368350010 ACRO368350050
Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Pyrrole-2-carbonitrile
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Formel: C₅H₄N₂
MW: 92,101 g/mol
Kokepunkt: 115…120 °C (10 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00234061
CAS-nummer: 4513-94-4
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %