(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
368900050 368900250
ACRO368900050EA 1000 NOK
ACRO368900050 ACRO368900250
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
CAS No.: 27374-25-0
Formel: C₈H₁₈O₂Si
MW: 174,315 g/mol
Kokepunkt: 50…53 °C (22 mmHg)
Tetthet: 0,867 g/cm³
Flash punkt: 26 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074986
CAS-nummer: 27374-25-0
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %