Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M in toluene
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
368960050 368960250 368961000
ACRO368960050EA 840 NOK
ACRO368960050 ACRO368960250 ACRO368961000
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M in toluene
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
CAS No.: 202289-38-1
Formel: C₆H₁₄F₃NO₂S
MW: 221,24 g/mol
Tetthet: 1,2 g/cm³
Flash punkt: 4 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01321415
CAS-nummer: 202289-38-1
FN: 3286
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark yellow to orange Liquid
NMR ≥95 % (on neat substance)
Titration with HClO4 ≥50 %