3-Methyl-2-butenal 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
370180050 370180250 370181000
ACRO370180050EA 820 NOK
ACRO370180050 ACRO370180250 ACRO370181000
3-Methyl-2-butenal 97%
3-Methyl-2-butenal
CAS No.: 107-86-8
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 132…133 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: 33 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010291
CAS-nummer: 107-86-8
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %