Sodium percarbonate
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
370735000 370730025 370730100
ACRO370735000EA 425 NOK
ACRO370735000 ACRO370730025 ACRO370730100
Sodium percarbonate
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4
Formel: 2Na₂CO₃·3H₂O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043204
CAS-nummer: 15630-89-4
FN: 3378
ADR: 5.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Granular powder or granules
Titration with KMnO4 12.5 to 14.5 % (Available Oxygen)