Hematein
Leverandør: Thermo Scientific
370840050 370840250
ACRO370840050EA 1200 NOK
ACRO370840050 ACRO370840250
Hematein
Hematein
CAS No.: 475-25-2
Formel: C₁₆H₁₂O₆
Smeltepunkt: 180 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036187
CAS-nummer: 475-25-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Moisture ≤15 %
UV spectrophotometry 5 to 20 %