Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: N-BOC-N,2-Dimethylalanine, Boc-N-Me-Aib-OH
370950010 370950050
ACRO370950010EA 1100 NOK
ACRO370950010 ACRO370950050
Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Boc-N-2-dimethylalanine
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,265 g/mol
Smeltepunkt: 153…157 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01862912
CAS-nummer: 146000-39-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %