4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
137010010 137010050
ACRO137010010EA 640 NOK
ACRO137010010 ACRO137010050
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS No.: 5004-07-9
Formel: C₉H₁₈N₂
MW: 154,2526 g/mol
Smeltepunkt: 52…57 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00038011
CAS-nummer: 5004-07-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +240° to +260° (20 °C, 589 nm) c=0.5, methanol