Choline hydroxide 45% (w/w) vandig løsning stabilised, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
386721000 386725000 386720025 386720100
ACRO386721000EA 1100 NOK
ACRO386721000 ACRO386725000 ACRO386720025 ACRO386720100
Choline hydroxide 45% (w/w) vandig løsning stabilised, ren
Choline hydroxide
Formel: C₅H₁₅NO₂
Tetthet: 1,07 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002831
CAS-nummer: 123-41-1
FN: 3267
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to tan Viscous solution
Stabilizer about 0.2 % ethylenediamine
Titration with HClO4 44.0 to 48.0 %