2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Methyl-2,4-pyridinediol, 4,6-Dihydroxy-2-picoline, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyridone, 4-Hydroxy-6-methylpyridin-2(1H)-one
384280010 384280050
ACRO384280010EA 465 NOK
ACRO384280010 ACRO384280050
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Appearance: Beige Powder
Formel: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01860849
CAS-nummer: 3749-51-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %