Valinomycin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
385120100 385120500
ACRO385120100EA 1350 NOK
ACRO385120100 ACRO385120500
Valinomycin 98%
Valinomycin
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
MW: 1111.34 g/mol
Smeltepunkt: 190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005114
CAS-nummer: 2001-95-8
FN: 2811
ADR: 6.1 I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Melting point 186 to 191°C
Solubility (50mg/ml CH2Cl2) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %