2-(Aminomethyl)phenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
298890010 298890050
ACRO298890010EA 3100 NOK
ACRO298890010 ACRO298890050
2-(Aminomethyl)phenol 98%
2-(Aminomethyl)phenol
CAS No.: 932-30-9
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Smeltepunkt: 127…131 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00870498
CAS-nummer: 932-30-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %