8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
347640010 347640050
ACRO347640010EA 760 NOK
ACRO347640010 ACRO347640050
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Appearance: Yellow to brown Crystalline powder
Formel: C₁₀H₆N₂O
MW: 170,171 g/mol
Smeltepunkt: 131…136 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00216717
CAS-nummer: 6759-78-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥97.5 %