(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-5-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one 4-methylbenzenesulphonate, (-)-L-Pyroglutamol p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid (S)-5-oxo-pyrrolidin-2-ylmethyl ester, (R)-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate
348410010 348410050 348410250
ACRO348410010EA 500 NOK
ACRO348410010 ACRO348410050 ACRO348410250
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate
CAS No.: 51693-17-5
Formel: C₁₂H₁₅NO₄S
MW: 269,32 g/mol
Smeltepunkt: 122…129 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00274229
CAS-nummer: 51693-17-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 129 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +8° to +9° (25 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)