Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Trichloroacetimidic Acid Benzyl Ester, Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
351600250 351601000
ACRO351600250EA 1500 NOK
ACRO351600250 ACRO351601000
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 81927-55-1
Formel: C₉H₈Cl₃NO
MW: 252,52 g/mol
Kokepunkt: 109…113 °C (,5 mmHg)
Tetthet: 1,359 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000805
CAS-nummer: 81927-55-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5435 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %