Nocodazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
358240100 358240500
ACRO358240100EA 1675 NOK
ACRO358240100 ACRO358240500
Nocodazole 98%
Nocodazole
Appearance: White to orange-brown Powder
Formel: C₁₄H₁₁N₃O₃S
MW: 301,32 g/mol
Smeltepunkt: 300…305 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005588
CAS-nummer: 31430-18-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %