Pivalic acid hydrazide 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
377750010 377750050
ACRO377750010EA 585 NOK
ACRO377750010 ACRO377750050
Pivalic acid hydrazide 98+%
Pivalic acid hydrazide
Appearance: White Crystals
Formel: C₅H₁₂N₂O
Kokepunkt: 95…110 °C (1mbar)
Smeltepunkt: 65…67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01310839
CAS-nummer: 42826-42-6
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %