1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: SIPr.HCl, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
378340010 378340050
ACRO378340010EA 975 NOK
ACRO378340010 ACRO378340050
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
CAS No.: 258278-25-0
Formel: C₂₇H₃₉ClN₂
MW: 427,07 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07369796
CAS-nummer: 258278-25-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %