2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
379720250 379721000
ACRO379720250EA 1925 NOK
ACRO379720250 ACRO379721000
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: Brown Powder
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,1846 g/mol
Smeltepunkt: 204…205 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012077
CAS-nummer: 5416-80-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %