Stivelse, løselig 1% (w/w) vandig løsning stabilised, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Stabilisering: Stabilised with mercury (II) iodide 100 ppb
380641000 380645000
ACRO380641000EA 535 NOK
ACRO380641000 ACRO380645000
Stivelse, løselig 1% (w/w) vandig løsning stabilised, ren
Stivelse, løselig
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-84-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test