4-Borono-L-phenylalanine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: H-Phe(4-B)-OH, L-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid, (S)-2-Amino-3-(4-boronophenyl)propanoic acid
358931000 358932500
ACRO358931000EA 1250 NOK
ACRO358931000 ACRO358932500
4-Borono-L-phenylalanine 97%
4-Borono-L-phenylalanine
CAS No.: 76410-58-7
Formel: C₉H₁₂BNO₄
MW: 209.008 g/mol
Smeltepunkt: 283…293 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075172
CAS-nummer: 76410-58-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %