4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-tert-Butylbenzeneboronic acid, (4-(tert-Butyl)phenyl)boronic acid
358970050 358970250
ACRO358970050EA 1375 NOK
ACRO358970050 ACRO358970250
4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04 g/mol
Smeltepunkt: 191…196 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01009697
CAS-nummer: 123324-71-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %