Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, Bis(norbornadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
382551000 382555000
ACRO382551000EA 1150 NOK
ACRO382551000 ACRO382555000
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Appearance: Red Powder
Formel: C₁₄H₈BF₄Rh
MW: 365,92 g/mol
Smeltepunkt: 209…211 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00671775
CAS-nummer: 36620-11-8
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥92 %