(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol
382860010 382862500
ACRO382860010EA 1800 NOK
ACRO382860010 ACRO382862500
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Appearance: White to grey Crystals or solid
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,155 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04972322
CAS-nummer: 27911-63-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to grey Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)