(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (1R,3S)-(+)-3-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, (1R,3S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
361840010 361842500
ACRO361840010EA 8200 NOK
ACRO361840010 ACRO361842500
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Appearance: White Powder
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,276 g/mol
Smeltepunkt: 96,1 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01320858
CAS-nummer: 161660-94-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %