4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥95%, ee 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-Fluoro-L-phenylglycine, (S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid, H-Phg(4-F)-OH, (S)-4-Fluorophenylglycine
362050010 362050050
ACRO362050010EA 3150 NOK
ACRO362050010 ACRO362050050
4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥95%, ee 98%
4-Fluoro-L-2-phenylglycine
Appearance: Off-white Powder
Formel: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00213799
CAS-nummer: 19883-57-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)